Learn More
IKA-Werke GmbH & Co. KG™ RCT basic ETS-D5 Solution
Artikelnummer. 17725858 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
EU-Ausführung
UK-Ausführung
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Packungsgröße
17725858 EU-Ausführung 1 Stück
17735858 UK-Ausführung 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 17725858 Lieferant IKA-Werke GmbH & Co. KG™ Lieferanten-Nr. 0010011496
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1194.39 €
    1110.00 € / 1 Stück
    Sparen 84.39 €
    7% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Das RCT basic ETS-D5 Solution System besteht aus dem Magnetrührer RCT basic und dem elektronischen Kontaktthermometer ETS-D5, wodurch Experimente und Reaktionen noch sicherer werden.
Durch die Kombination der beiden Geräte kann der interne Sicherheitskreis (unabhängig von der Software des RCT basic) direkt über das Kontaktthermometer angesprochen werden. Dazu wird die maximal zulässige Temperatur im Medium unabhängig von der Solltemperatur begrenzt. Bei Überschreitung dieses Wertes schaltet sich die Heizfunktion des Magnetrührers über den internen Sicherheitskreis ab – bis zum Neustart des Geräts. Gleichzeitig bleibt die Rührfunktion erhalten, um Siedeverzüge zu vermeiden. Die eingestellte Sicherheitstemperatur der Heizplatte steht dabei weiterhin zur Verfügung.
  • Die Solltemperaturbegrenzung des ETS-D5 und die Sicherheitstemperatur der Heizplatte bilden eine ODER-Verknüpfung. Das heißt, jeder potenzielle Fehler führt für sich zum Ausschalten der Heizung.
  • Die Temperatur der Heizplatte kann unabhängig von der des Mediums eingestellt werden, damit Sie aktiv Einfluss auf die Aufheizzeiten nehmen können.
  • Die weiterentwickelte ermöglicht das Ablesen des Sollwerts und des Ist-Werts der Temperatur des Mediums auf einen Blick und mit einer Auflösung von 0,1 K auf dem Kontaktthermometer.
  • Die Einstellgenauigkeit verfeinert sich in dieser Kombination ebenfalls von 1 K auf 0,1 K.
  • Am RCT wird ergänzend die aktuelle Heizplattentemperatur angezeigt.
  • Länge Rührstab: 20 bis 80 mm
  • Die Anzeige des Kontaktthermometers kann auf Augenhöhe platziert werden. So wird direkt ersichtlich, wo die Temperatur gemessen und geregelt wird.
  • Neben Magnetrührer und Kontaktthermometer enthält die Komplettlösung auch alle benötigten Befestigungselemente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Deckplattenmaterial Aluminiumlegierung
Spannung 220/230 V
Enthält RCT basic, ETS-D5, Stativstange, Rührstäbe (30 mm und 40 mm), Kreuzmuffe, PT 1000.6 Temperaturfühler, Haltestange
Sicherheitsmerkmale Temperatur-Sicherheitskreis
Versandgewicht (metrisch) 2,4 kg
Zur Verwendung mit (Geräte) Anschluss für externen Temperatursensor PT1000, ETS-D5, ETS-D6
Höhe (metrisch) 85 mm
Temperatur (metrisch) 310 °C
Umgebungstemperatur 5 bis 40 °C
Frequenz 50/60 Hz
Breite (metrisch) 160 mm
Länge (metrisch) 270 mm
Wirkleistung 650 W
Typ Heizplattenrührer
Form Rund
Steckertyp EU-Ausführung
Anzahl Positionen 1
Max. Behältergröße 20 l
Gewährleistung 3 Jahr
Zertifizierung/Konformität CE, TÜV (Norm IEC 61010-1 (cTÜVus))
Display LED
Durchmesser obere Platte (metrisch) 135 mm
Geschwindigkeit 50 bis 1.500 U/min