Learn More
IKA RCT basic ETS-D5 Solution
Artikelnummer. 31941105 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
EU
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Packungsgröße
31941105 EU 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31941105 Lieferant IKA Lieferanten-Nr. 0010016495
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1020.00 €
    930.70 € / 1 Stück
    Sparen 89.30 €
    8% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 14-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Besteht aus einem magnetischen Rührer und einem elektronischen Kontaktthermometer, was Experimente und Reaktionen noch sicherer macht.
  • Kombiniert einen magnetischen Rührer und ein elektronisches Kontaktthermometer für sicherere Experimente und Reaktionen
  • Bietet eine verbesserte Temperaturregelung über einen internen Sicherheitskreis, der unabhängig von der magnetischen Rührer-Software arbeitet
  • Ermöglicht eine Begrenzung der maximal zulässigen Mediumtemperatur unabhängig von der Sollwerttemperatur
  • Schaltet die Heizfunktion über den internen Sicherheitskreis ab, wenn die maximal zulässige Temperatur überschritten wird, bis das Gerät neu gestartet wird
  • Behält die Rührfunktion bei, wenn das Erhitzen ausgeschaltet wird, um Kochverzerrungen zu vermeiden
  • Behält die eingestellte Sicherheitstemperatur der Heizplatte bei.
  • OR verbindet die Temperaturbegrenzung des Kontaktthermometers mit der Sicherheitstemperatur der Heizplatte, sodass jeder potenzielle Fehler dazu führt, dass die Heizung abgeschaltet wird
  • Ermöglicht es, die Temperatur der Heizplatte unabhängig von der mittleren Temperatur einzustellen, um die Heizzeiten aktiv zu beeinflussen
  • Zeigt die Set- und tatsächliche mittlere Temperatur auf einen Blick mit einer Auflösung von 0,1 K an
  • Verfeinert die Temperaturgenauigkeit von 1 K auf 0,1 K
  • Zeigt die aktuelle Temperatur der Heizplatte an
  • Das Kontaktthermometer zeigt an, auf Augenhöhe zu positionieren, sodass es direkt sichtbar ist, wo die Temperatur gemessen und kontrolliert wird
  • Enthält den magnetischen Rührer, das Kontaktthermometer und alle notwendigen Befestigungselemente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Deckplattenmaterial Aluminiumlegierung
Spannung 220/230 V
Größe 135 mm Durchm.
Temperatur (metrisch) 0 °C bis 310 °C
Typ Magnetrührer
Steckertyp EU
Anzahl Positionen 1
Max. Behältergröße 20 L
Rührbereich 50 bis 1.500 U/min
Gewährleistung 2 Jahre
Zertifizierung/Konformität CE
Display LED