Learn More
IKA RCT Grundlösung bereit
Artikelnummer. 31941102 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
EU
Deckplattenmaterial:
Aluminiumlegierung
Keramikbeschichtetes Aluminium
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Deckplattenmaterial Packungsgröße
31941102 EU Aluminiumlegierung 1 Stück
31941089 EU Keramikbeschichtetes Aluminium 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31941102 Lieferant IKA Lieferanten-Nr. 0010016459
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    970.00 €
    884.07 € / 1 Stück
    Sparen 85.93 €
    8% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Enthält alle Komponenten, die für eine präzise Temperaturregelung Ihrer Probe mit einem magnetischen Rührer erforderlich sind.
  • Halte dich für eine sichere Positionierung
    • Diese vollständige Lösung umfasst einen Stand mit Verlängerungsarm und einer Querhülse
    • Diese gewährleisten die korrekte und sichere Positionierung des PT 1000 Temperatursensors, der ebenfalls mitgeliefert wird
    • Das liegt daran, dass der Sensor immer außerhalb des beim Rühren entstehenden Wirbels positioniert und mindestens 20 mm tief in das Medium eingetaucht werden sollte
    • Dank des Stands kann die Position des Temperatursensors sowohl in vertikaler als auch horizontaler Richtung präzise an das Reaktionsgefäß und den Flüssigkeitsstand angepasst werden
  • Multifunktionale Silikonabdeckung
    • Das Paket enthält außerdem eine universelle Silikonabdeckung für 600 ml und 1000 ml Becher
    • Er verfügt über integrierte Öffnungen für den Temperatursensor
    • Die chemisch hochbeständige Abdeckung erfüllt drei Funktionen: Sie wirkt als Spritzschutz, minimiert den Energieverbrauch als Deckel und reduziert das Geräusch, das beim schnellen Rühren durch Lufteinlass entstehen kann
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Deckplattenmaterial Aluminiumlegierung
Spannung 220/230 V
Größe 135 mm Durchm.
Temperatur (metrisch) 0 °C bis 310 °C
Typ Magnetrührer
Steckertyp EU
Anzahl Positionen 1
Max. Behältergröße 20 L
Rührbereich 50 bis 1.500 U/min
Gewährleistung 2 Jahre
Zertifizierung/Konformität CE
Display LED