Learn More
IKA-Werke GmbH & Co. KG™ RCT basic ready-to-go Solution
Artikelnummer. 17745868 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
EU-Ausführung
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Packungsgröße
17745868 EU-Ausführung 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 17745868 Lieferant IKA-Werke GmbH & Co. KG™ Lieferanten-Nr. 0010011525
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1140.83 €
    1058.00 € / 1 Stück
    Sparen 82.83 €
    7% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
In der Systemlösung sind alle Komponenten enthalten, die zur präzisen Temperierung Ihrer Probe mit dem Magnetrührer RCT basic benötigt werden.
  • Enthält eine Stativstage samt Ausleger und eine Kreuzmuffe für die sichere Positionierung des Temperaturfühlers PT 1000
  • Der Temperaturfühler sollte sich immer außerhalb der beim Rühren entstehenden Trombe befinden und mindestens 20 mm tief in das Medium eintauchen.
  • Dank des Stativs kann die Position des Temperaturfühlers in vertikaler und horizontaler Ausrichtung präzise an das Reaktionsgefäß und den Füllstand angepasst werden.
  • Multifunktionale universelle Silikonabdeckung für Bechergläser mit 600 oder 1.000 ml
  • Integrierte Durchführungen für den Temperaturfühler
  • Die chemisch sehr beständige Abdeckung dient als Spritzschutz, senkt in der Funktion als Deckel den Energieverbrauch und reduziert die Geräusche, die beim schnellen Rühren durch Einziehen von Luft entstehen können.
  • Rührstablänge: 20 bis 80 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Deckplattenmaterial Aluminiumlegierung
Spannung 220/230 V
Enthält Stativstange, Becherglasdeckel, Rührstäbe (30 mm und 40 mm), Schraubentrieb, RCT basic, Temperaturfühler PT 100.06, Haltestange, Kreuzmuffe
Sicherheitsmerkmale Temperatur-Sicherheitskreis
Versandgewicht (metrisch) 2,4 kg
Zur Verwendung mit (Geräte) Anschluss für externen Temperatursensor PT1000, ETS-D5, ETS-D6
Höhe (metrisch) 85 mm
Temperatur (metrisch) 310 °C
Umgebungstemperatur 5 bis 40 °C
Frequenz 50/60 Hz
Breite (metrisch) 160 mm
Länge (metrisch) 270 mm
Wirkleistung 650 W
Typ Heizplattenrührer
Form Rund
Steckertyp EU-Ausführung
Anzahl Positionen 1
Max. Behältergröße 20 l
Gewährleistung 3 Jahr
Zertifizierung/Konformität CE, TÜV (Norm IEC 61010-1 (cTÜVus))
Display LED
Durchmesser obere Platte (metrisch) 135 mm
Geschwindigkeit 50 bis 1.500 U/min