Learn More
IKA RCT Classic Magnetrührer
Artikelnummer. 31910328 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
EU
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Packungsgröße
31910328 EU 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31910328 Lieferant IKA Lieferanten-Nr. 0020136400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1050.00 €
    955.88 € / 1 Stück
    Sparen 94.12 €
    8% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Geeignet für Rührarbeiten bis zu 20 l (H2O) und erreicht eine Heizplattentemperatur von bis zu 310 °C.
  • RCT Classic eignet sich für Rührarbeiten bis zu 20 l (H2O) und erreicht eine Heizplattentemperatur von bis zu 310 °C für vielseitige Labor-Heiz- und Rühranwendungen.
  • Die Anschlussoption für einen externen Temperatursensor mit PT 1000,60 im Liefer ermöglicht eine direkte Temperaturmessung und -steuerung innerhalb des Reaktionsmediums.
  • Der klassische RCT-Magnetrührer ist auf Zuverlässigkeit, außergewöhnlich lange Produktlebensdauer und höchste Laborsicherheitsstandards ausgelegt.
  • Die perfekte Isolierung der Aluminiumheizplatte, der wartungsfreie EC-Motor und die elektronische Schaltstromversorgung sorgen für eine hervorragende Energieeffizienz und eine geringere Selbsterwärmung während des Rührbetriebs.
  • Trägt zu einem nachhaltigeren Labor durch optimierte energiesparende Leistung und effizientes Wärmemanagement bei.
  • Eine gehärtete, splittersichere Glasoberfläche bietet eine optimale chemische Beständigkeit und ermöglicht eine einfache Reinigung nach Labornutzung.
  • Das größte Display seiner Klasse mit leicht lesbarem LED-Display sorgt für eine bequeme Sichtbarkeit der Betriebsparameter.
  • Beleuchtete Symbole zeigen wichtige Statusinformationen an, darunter eingestellte und tatsächliche Temperatur, Heizstatus und Temperatursensorinformationen.
  • Integrierter QR-Code bietet schnellen Zugriff auf Geräteinformationen, Zubehör, Downloads und Details zur erweiterten Garantie.
  • Ein leicht zugänglicher Hauptschalter an der Vorderseite des Geräts unterstützt eine bequeme Bedienung.
  • Entspricht der Norm DIN EN 61010-2-010 und erfüllt alle Sicherheitsanforderungen für Laborgeräte zur Erhitzung von Substanzen, einschließlich der Eignung für unbeaufsichtigten Betrieb.
  • Getestet und zertifiziert von TUV Sud gemäß IEC den 61010-1 (cTUVus) Standards für zusätzliche Sicherheitssicherheit.
  • Ein einstellbarer Heizplatten-Sicherheitskreislauf kann mit einem speziellen Werkzeug konfiguriert werden, um den Schutz zu verbessern.
  • Der Bestätigungsmodus (Betriebsmodus D) verhindert unbeabsichtigte Änderungen der Sollwerte und erfordert eine Bestätigung der Sicherheitstemperatur beim Neustart.
  • Ein automatisches Abschalten der Temperaturregelung erfolgt jedoch, wenn der angeschlossene externe Temperatursensor nicht im Medium eingetaucht ist oder defekt wird, mit wählbarer Funktion und einstellbarer Auszeitzeit (Fehler 5).
  • Ein geschlossenes Design mit Schutzklasse IP42 gewährleistet eine lange Lebensdauer selbst unter extremen Laborbedingungen.
  • Ein zuverlässiger Betrieb mit kaltem Medium wird durch eine erweiterte Temperaturanzeige bis zu -20 °C bei Verwendung eines externen Sensors unterstützt.
  • Geschützte elektronische Verbindungen auf der Rückseite des Geräts verbessern die Betriebssicherheit und Haltbarkeit.
  • Feuerfestes Druckgussaluminiumgehäuse mit hochwertiger und langlebiger Pulverbeschichtung sorgt für robuste Bauweise und langfristige Leistungsfähigkeit.
  • Der DIN-Sockel 12878 ermöglicht den Anschluss eines elektronischen Kontaktthermometers wie ETS-D5 für eine hochpräzise Temperaturregelung und einen zusätzlichen unabhängigen Sicherheitskreis für das Reaktionsmedium.
  • Eine aus Aluminium gefertigte Heizplatte sorgt für einen optimalen und homogenen Wärmetransfer für effiziente Laborprozesse.
  • Eine ausgezeichnete magnetische Kopplung gewährleistet eine stabile Rührwirkung während des Betriebs.
  • Die Softstart-Funktion verhindert, dass magnetische Rührstäbe während der Anfangsphase abbrechen.
  • Zwei optimierte Temperaturregelungsmodi ermöglichen entweder schnelle Erwärmung oder präzise Temperaturregelung ohne Überschießen.
  • Drück- und Drehtasten ermöglichen eine unabhängige Einstellung der Sollwerte sowie ein einfaches Starten und Stoppen von Temperatur- und Geschwindigkeitsfunktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Deckplattenmaterial Aluminium
Spannung 240 V
Enthält Temperatursensor PT 1000,60, IKAFLON 30 Rührstab, IKAFLON 40 Rührstab, H 80 Temperatursondenhalter
Gehäusematerial Druckgussaluminium, Borosilikatglas
Größe 135 mm Durchm.
Temperatur (metrisch) Umgebungstemperatur bis 310 °C
Umgebungstemperatur 5 bis 40 °C
Wirkleistung 600 W
Gewicht (metrisch) 2.4 kg
Typ Rührer mit Heizplatte
Form Rund
Steckertyp EU
Anzahl Positionen 1
Max. Behältergröße 20 L
Rührbereich 50 bis 1.500 U/min
Gewährleistung 3 Jahre
Abmessungen (L x B x H) 270 x 160 x 85 mm
Zertifizierung/Konformität CE-Konformitätserklärung
Display LED