missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RDH14 Monoclonal Antibody (OTI6C3), TrueMAB™, OriGene

Artikelnummer. 17526561
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
30 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17526561 30 μL -
17506561 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17526561 Lieferant Origene Technologies Lieferanten-Nr. TA502315S

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

RDH14 Monoclonal antibody specifically detects RDH14 in Canine, Human, Rat samples. It is validated for Western Blot

Spezifikation

Antigen RDH14
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI6C3
Konzentration 0.52 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gen STRIP1
Gen-Zugriffsnummer Q5VSL9
Gen-Alias 3110030G19Rik; Alcohol dehydrogenase PAN2; alcohol dehydrogenase PAN2; expressed sequence AW215439; AW215439; Pan2; pancreas protein 2; Rdh14; Retinol dehydrogenase 14; retinol dehydrogenase 14 (all-trans and 9-cis); retinol dehydrogenase 14 (all-trans and 9-cis)9; retinol dehydrogenase 14 (all-trans/9-cis/11-cis); RGD1565196; SDR7C4; short chain dehydrogenase/reductase family 7C member 4; short chain dehydrogenase/reductase family 7C, member 4; UNQ529/PRO1072
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human FAM40A produced in HEK293T cell.
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 30 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 362012, 490117, 85369
Zielspezies Canine, Human, Rat
Inhalt und Lagerung -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Form Liquid
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.