missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RDH14 Monoclonal Antibody (OTI6C3), TrueMAB™, OriGene

Artikelnummer. 17506561
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
30 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17506561 100 μL 100 Mikroliter
17526561 30 μL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17506561 Lieferant Origene Technologies Lieferanten-Nr. TA502315

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Exhibits an oxidoreductive catalytic activity towards retinoids. Most efficient as an NADPH-dependent retinal reductase. Displays high activity toward 9-cis and all-trans-retinol. No steroid dehydrogenase activity detected.

Spezifikation

Antigen RDH14
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI6C3
Konzentration 0.52 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gen RDH14
Gen-Zugriffsnummer Q9HBH5
Gen-Alias PAN2, SDR7C4
Gensymbole RDH14
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length human recombit protein of human RDH14 produced in HEK293T cell.
Reinigungsverfahren Affinity Chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 100856223, 57665
Zielspezies Canine, Human
Inhalt und Lagerung -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.