Learn More
RDM1 Antibody - BSA Free, R&D Systems™
Artikelnummer. 18606322 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.02 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.01 Milliliter
0.02 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18606322 0.02 mL 0.02 Milliliter
18611452 0.1 mL 0.01 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18606322 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP2952180.02ml
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
RDM1 Polyclonal specifically detects RDM1 in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen RDM1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:200-1:2000
Zusammensetzung PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Gen-Alias MGC33977, RAD52 homolog B, RAD52 homolog B (S. cerevisiae), RAD52 motif 1, RAD52 motif-containing protein 1, RAD52B
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 125-284 of human RDM1 (NP_663629.1). NGCSKRIIKLQELSDLEERENEDSMVPLPKQSLKFFCALEVVLPSCDCRSPGIGLVEEPMDKVEEGPLSFLMKRKTAQKLAIQKALSDAFQKLLIVVLESGKIAVEYRPSEDIVGVRCEEELHGLIQVPCSPWKQYGQEEEGYLSDFSLEEEEFRLPELD
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.02 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 201299
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinie Novus