Beschreibung
- Hohe Durchflussraten, auch wenn das Vakuum dem Endvakuum nahe ist
- Hohe Wasserdampftoleranz aufgrund des effizienten Gasballasts; sehr gutes Endvakuum auch mit Gasballast
- Vakuumdicht beim Ausschalten; kein Anti-Rücksaugventil erforderlich, großes Ölvolumen
- Lange Intervalle zwischen Ölwechseln, einfache Wartung aufgrund des teleskopischen Designs
Bestellinformation
Enthält
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Vakuum | 1.5 x 10-3 Torr (ohne Gasballast), 7.5 x 10-3 Torr (mit Gasballast) |
| PS | 0,3 PS. |
| Enthält | Pumpe komplett montiert, betriebsfertig, mit Ölfüllung und Anleitung. Mit Auspuff-Filter FO und Ventil VS 16, CEE-Stecker |
| Motordrehzahl | 150 bis 1800 U/min |
| Zertifizierung/Konformität | CAN/CSA C22.2 61010-1-12, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, TÜV, UL 61010A 61010-1:2012 |
| Elektrische Anforderungen | 230 V, 50/60 Hz |
| Abmessungen (L x B x H) | 370 x 142 x 207 mm |
| Modell | RE 6 |
| Geräuschpegel | 50 dB (A) |
| Lagerungstemperatur (metrisch) | -10 bis 60 °C |
| Mehr anzeigen |