Learn More
Hirschmann™ Rea-des™ 2000 Reinigungs- und Desinfektionsmittel
Artikelnummer. 10258301
Click to view available options
Behältertyp:
30 l-Trommel
Flasche
Packungsgröße:
1 Liter
30 Liter
Artikelnummer. 10258301
Marke: Hirschmann™ 9730101
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für die Reinigung von Laborgläsern und -geräten, waschbare Oberflächen aller Art wie Böden, Wände, Badewannen, Waschbecken, Armaturen, Toiletten, Schränke, Türen und mehr.
  • Reinigt und desinfiziert in einem Arbeitsgang
  • Bakterizid, Fungizid, Virusinaktivierung bei Hepatitis B und HIV
  • Nicht korrosiv bei gängigen Materialien
  • Ohne Rückstände abspülbar
  • Kostengünstig: 0.8 bis 2 % Arbeitslösung
  • Für den Einsatz in allen infektionsgefährdeten Bereichen wie Krankenhäusern, Arztpraxen, der pharmazeutischen und lebensmittelverarbeitenden Industrie u.a.
  • Auch geeignet für Senioren- und Pflegeheime, Schulen, Kindergärten und Großküchen
Spezifikation
Konzentration 0,8 bis 2%
Behältertyp Flasche
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung, Desinfektion
Zur Verwendung mit (Geräte) Glasgeräte, waschbare Oberflächen
Volumen (metrisch) 1 l
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • rea-des 2000, liquid cleaning
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: trisodium nitrilotriacetate, sodium etasulphate, citric acidmonohydrate