Learn More
Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ kleine Reaktionsfläschchen aus Glas
Artikelnummer. p-4526561 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,1 ml
0,3 ml
1 ml
3 ml
5 ml
10 ml
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Transparent
Packungsgröße:
12 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Farbe unitSize
11507350 1 ml Bernsteinfarben 12 Stück
11517350 5 ml Bernsteinfarben 12 Stück
11732257 0,1 ml Transparent 12 Stück
11742257 0,3 ml Transparent 12 Stück
11517360 1 ml Durchsichtig 12 Stück
11527360 3 ml Durchsichtig 12 Stück
11547360 10 ml Durchsichtig 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11507350 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. TS13097
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ kleine Reaktionsfläschchen im Reacti-Therm™ Heiz- und Rührmodul.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ kleine Reaktionsfläschchen im Reacti-Therm™ Heiz- und Rührmodul. Ein interner Konus macht die Handhabung kleiner Proben in diesen Fläschchen einfach und praktisch. Die extra dicke Glaswand vergrößert optisch die Probenansicht, wodurch sich diese Fläschchen ideal zur Beobachtung chemischer Reaktionen eignen. Reacti-Vial Fläschchen sind in verschiedenen Größen aus klarem und braunem Glas erhältlich und werden mit Thermo Scientific™ oben offenen Schraubverschlüssen und PTFE-/Silikonscheiben geliefert.
Reacti-Vial™ kleine Reaktionsfläschchen eignen sich ideal für:?non-ascii?
    ?non-ascii?
  • Rückstandsisolation
  • ?non-ascii?
  • Derivatherstellung
  • ?non-ascii?
  • Maximale Probenrückgewinnung
  • ?non-ascii?
  • Schutz vor Feuchtigkeit
  • ?non-ascii?
  • Probenlagerung
  • ?non-ascii?
  • Fällungen
  • ?non-ascii?
  • Zentrifugierung
  • ?non-ascii?
  • Lösungsmittelverdunstung
  • ?non-ascii?
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Bernsteinfarben
Material Glas
Volumen (metrisch) 1 ml
Septum PTFE/Rubber
Gewindetyp Intern
Produktlinie Reacti-Vial
Gesamtvolumen (metrisch) 1 ml
Verschlusstyp Schraubverschluss
Menge 12/Packung
Verschlussgröße 13-425
Zertifizierung/Konformität Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
Produkttyp Fläschchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.