Learn More
Lenz Laborglasintrumente Zylindrische Reaktionsgefäße mit Temperiermantel
Artikelnummer. p-7222648
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,1 l
0,25 l
Enthält:
Laborflansch 100 LF, Verbindungsstück GL 18
Laborflansch 100 LF, Verbindungsstück KF 15
Laborflansch 60 LF, Verbindungsstück GL 14
Laborflansch 60 LF, Verbindungsstück KF 15
Packungsgröße:
1 Stück
Höhe (metrisch):
135 mm
160 mm
190 mm
Artikelnummer. 10646470
Marke: Lenz Laborglasintrumente 06010137
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Mit Graduierung
  • Mit Laborflansch (LF)
  • Mit Nut, mit flachem Boden
  • Mit zwei Verbindungsstücken (mit Gewinden GL 14 /GL 18 oder Kugelflanschen KF 15 /KF 25)
  • Hergestellt aus DURAN™ Schläuchen, andere Größen auf Anfrage
  • Lieferung mit 2 Kunststoffoliven GL14/18 und Schraubverschlüssen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 0,1 l
Material Duran Glas
Enthält Laborflansch 60 LF, Verbindungsstück GL 14