Learn More
Lenz Laborglasintrumente Reaktionsgefäße, zylindrisch, mit Thermostat- und Vakuummantel und Entnahmeventil
Artikelnummer. 11993751
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,1 l
0,25 l
0,5 l
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11993751 0,25 l 1 Stück
11903761 0,5 l 1 Stück
11983751 0,1 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11993751 Lieferant Lenz Laborglasintrumente Lieferanten-Nr. 06061149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1885.00 €
    1357.81 € / 1 Stück
    Sparen 527.19 €
    27% Rabatt
Verfügbar ab: 24-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Mit Graduierung
  • Mit Laborflansch (LF)
  • Mit Nut
  • Mit zwei Verbindungsstücken (mit Kugelflanschen KF 15 /KF 25)
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
  • Andere Größen auf Anfrage
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 0,25 l
Material Duran Glas
Höhe (metrisch) 335 mm
Menge Je 1