Learn More
Bohlender™ PTFE-Planschliff-Reaktionsgefäß 2000 ml, NW 100
Artikelnummer. 10767682
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2,000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10767682
Marke: Bohlender™ B28109
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Diese Universal-Reaktionsgefäße eignen sich für zahlreiche Destillations-Anwendungen. BOLA™ PTFE-Reaktionsgefäße mit flachem Flansch, runder Boden, dicke Wand und glatte Innenfläche.
  • Kann mit einem Thermostat oder einem elektrischen Heizmantel erwärmt werden.
  • Temperaturbeständigkeit: -200°C bis +200°C
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
  • Geeignetes Vakuum
Specifikationer
Höhe (metrisch) 270 mm
Material PTFE
Kapazität (metrisch) 2,000 ml
Außendurchmesser (metrisch) 140 mm
Verbindungstyp Flansch: 100 NW
Temperaturbereich (metrisch) -200  C bis +200  C
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.