Learn More
3M™ Schutzbrille mit Lesestärke
Artikelnummer. p-8006615
Change view
Click to view available options
Linsenfärbung:
Durchsichtig
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Linsenfärbung unitSize
10362200 Durchsichtig 1 Stück
10318229 Durchsichtig 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10362200
Marke: 3M™ 7000043083
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Das niedrigere Sichtfeld ermöglicht das Lesen sowie die Durchführung von Präzisionsarbeiten dank der Vergrößerungswirkung und gewährleistet dabei hervorragenden Schutz vor Partikeln aus der Umgebung. Die 3M™ BX™ Schutzbrille mit Lesestärke ist mit klaren bifokalen Gläsern und einer Sehstärke von +2.0 Dioptrien sowie einem Rahmen in Schwarz und Silber versehen.
  • Weicher, universell anpassbarer Nasensteg
  • Bügel mit besonders weichen Enden für mehr Komfort
  • Dreistufig einstellbare Längen und einstellbares Visier
  • Anti-Kratz- und Antifog-Beschichtung für klare, ungehinderte Sicht
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Linsenfärbung Durchsichtig
Produkttyp Schutzbrille mit Lesestärke
Vergrößerungsleistung +2.00
Anzahl pro Packung Je 1