Learn More
Invitrogen™ ReadyProbes™ In Situ Hybridization (ISH) Blocking Solution (5x)
Artikelnummer. 17123773
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
17123773 100 mL 100 Milliliter
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17123773
Marke: Invitrogen™ R37620
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Minimiert die unspezifische Hintergrundfärbung bei Verfahren der chromogenen In-situ-Hybridisierung (CISH) oder Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH)
  • Die ReadyProbes Blockierungslösung für die In-situ Hybridisierung (ISH) minimiert die unspezifische Hintergrundfärbung bei Verfahren der chromogenen In-situ-Hybridisierung (CISH) oder der Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH)
  • Sie wird als 5x-Lösung geliefert, die mit destilliertem oder entionisiertem Wasser auf 1x verdünnt wird
  • Nach der Hybridisierung der markierten DNA- oder RNA-Sonde und den Waschschritten wird die Probe 30 – 60 Minuten lang mit 1x ReadyProbes ISH-Blockierungslösung inkubiert
  • 1X ReadyProbes ISH-Blockierungslösung kann auch als Verdünnung für Antikörper, Avidin, Streptavidin oder Biotin während der Inkubationsschritte verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Wird als 100 ml-Lösung mit 5x-Konzentration in einer braunen HDPE-Flasche geliefert.
Lagerung bei 2 – 8 °C.
Bei ordnungsgemäßer Lagerung kann das Produkt nach Erhalt 6 Monate lang verwendet werden.
Konzentration 5X
Produktlinie ReadyProbes
Produkttyp Blockierungslösung für die In-situ-Hybridisierung
Menge 100 mL
Versandbedingung Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis