Learn More
Reagenz B Fehling-Lösung, Chem Lab™
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Farblos |
| Siedepunkt | 100 °C |
| Schmelzpunkt | 0 °C |
| Material | 352 g C4H4O6KNa.4H2O + 100 g NaOH / l H2O |
| Dichte | 1.24 g/ml |
| Löslichkeitsinformationen | Wasserlöslich |
| Geruch | Geruchsneutral |
| pH | >12 |
| Menge | 1 l |
| Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Fehling B Reagenz
- Gefahr
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium potassium tartrate, sodium hydroxide