Learn More
DWK Life Sciences Standflasche Enghals, Braun, Kalk-Soda-Glas, Hals mit Normschliff
Artikelnummer. p-7189256 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15221819 50 mL 10 Stück
15231819 100 mL 10 Stück
15251819 500 mL 10 Stück
15241819 250 mL 10 Stück
15261819 1000 mL 10 Stück
5 options
Artikelnummer. 15221819
Marke: DWK Life Sciences 231681706
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Klassische, mit einem Glasstopfen verschließbare Enghals-Reagenzflaschen aus Kalk-Soda-Braunglas.
Eine maximale Gebrauchstemperatur von +100 °C wird empfohlen. Temperaturwechselbeständigkeit 30 K. Hydrolytische Klasse 3. Hinweis zur Verwendung von DURAN™ Glasstopfen mit Kalk-Natron-Glasflaschen: Wenn Flasche und Stopfen eine Temperaturdifferenz von mehr als 30 °C aufweisen, können die Glasstopfen verkleben!
  • UV-Schutz durch äußerlichen Farbauftrag
  • Besteht nur aus Glaskomponenten
  • Tight closure due to standard ground joint
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufbewahrung lichtempfindlicher Reagenzien, Pharmazeutika und Chemikalien; Transport und Versand lichtempfindlicher Proben; Aufbewahrung luftempfindlicher Reagenzien und Chemikalien; Aufbewahrung hygroskopischer Flüssigkeiten, Pulver und Granulate
Enthält mit NS-Glasdeckelstopfen
Material Kalknatronglas
Menge 10 St./Packung
Durchmesser (metrisch) 42 mm
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar