Learn More
DWK Life Sciences Standflasche Enghals, Kalk-Soda-Glas, Hals mit Normschliff
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
Eine maximale Gebrauchstemperatur von +100 °C wird empfohlen. Temperaturwechselbeständigkeit 30 K. Hydrolytische Klasse 3. Hinweis zur Verwendung von DURAN™ Glasstopfen mit Kalk-Natron-Glasflaschen: Wenn Flasche und Stopfen eine Temperaturdifferenz von mehr als 30 °C aufweisen, können die Glasstopfen verkleben!
- Besteht nur aus Glaskomponenten
- Dichter Verschluss durch Normschliff
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aufbewahrung von luftempfindlichen Reagenzien und Chemikalien; Aufbewahrung von hygroskopischen Flüssigkeiten, Pulvern und Granulaten |
| Enthält | mit NS-Glasdeckelstopfen |
| Material | Kalknatronglas |
| Menge | 10 St./Packung |
| Durchmesser (metrisch) | 72 mm |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |