Learn More
DWK Life Sciences Standflasche Weithals, Braun, Kalk-Soda-Glas, Hals mit Normschliff
Artikelnummer. 15211839 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
10 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
15211839 100 mL 10 Stück
15221839 250 mL 10 Stück
15231839 500 mL 10 Stück
15241839 1000 mL 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15211839 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 231882407
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    207.90 €
    196.80 € / 10 Stück
    Sparen 11.10 €
    5% Rabatt
Verfügbar ab: 16-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Klassische, mit einem Glasstopfen verschließbare Weithals-Reagenzflaschen aus Kalk-Soda-Braunglas.
Eine maximale Gebrauchstemperatur von +100 °C wird empfohlen. Temperaturwechselbeständigkeit 30 K. Hydrolytische Klasse 3. Hinweis zur Verwendung von DURAN™ Glasstopfen mit Kalk-Natron-Glasflaschen: Wenn Flasche und Stopfen eine Temperaturdifferenz von mehr als 30 °C aufweisen, können die Glasstopfen verkleben!
  • UV-Schutz durch äußerlichen Farbauftrag
  • Leichter Zugang zum Flascheninhalt durch den breiten Durchmesser des Flaschenhalses
  • All glass components
  • Tight closure due to standard ground joint
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufbewahrung lichtempfindlicher Reagenzien, Pharmazeutika und Chemikalien; Transport und Versand lichtempfindlicher Proben; Aufbewahrung luftempfindlicher Reagenzien und Chemikalien; Aufbewahrung hygroskopischer Flüssigkeiten, Pulver und Granulate
Enthält mit NS-Glasstopfen
Material Kalknatronglas
Menge 10 St./Packung
Durchmesser (metrisch) 52 mm
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar