Learn More
DWK Life Sciences Standflasche Weithals, Kalk-Soda-Glas, Hals mit Normschliff
Artikelnummer. 10434533 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 mL
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
10 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10434533 100 mL 10 Stück
11746958 1000 mL 10 Stück
15241829 50 mL 10 Stück
15261829 500 mL 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10434533 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 231852404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    175.20 €
    159.29 € / 10 Stück
    Sparen 15.91 €
    9% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Klassische, mit einem Glasstopfen verschließbare Weithals-Reagenzflaschen aus Kalk-Soda-Glas.
Eine maximale Gebrauchstemperatur von +100 °C wird empfohlen. Temperaturwechselbeständigkeit 30 K. Hydrolytische Klasse 3. Hinweis zur Verwendung von DURAN™ Glasstopfen mit Kalk-Natron-Glasflaschen: Wenn Flasche und Stopfen eine Temperaturdifferenz von mehr als 30 °C aufweisen, können die Glasstopfen verkleben!
  • Easy access to the bottle contents due to the wide diameter of the bottle neck
  • Besteht nur aus Glaskomponenten
  • Tight closure due to standard ground joint
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufbewahrung von luftempfindlichen Reagenzien und Chemikalien; Aufbewahrung von hygroskopischen Flüssigkeiten, Pulvern und Granulaten
Enthält mit NS-Glasstopfen
Material Kalknatronglas
Menge 10 St./Packung
Durchmesser (metrisch) 52 mm
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar