Learn More
BD Biosciences Reagenziengestell – PE-Cy™7
Artikelnummer. 15911270
Ansicht ändern
Click to view available options
Aufnahmevermögen: 5 braune BD™ Fläschchen und 20 schmalere BD Pharmingen™ Fläschchen.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
15911270 Aufnahmevermögen: 5 braune BD™ Fläschchen und 20 schmalere BD Pharmingen™ Fläschchen.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15911270 Lieferant BD Biosciences Lieferanten-Nr. 657180
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Vorgekühltes Reagenzien-Rack hält Antikörper bis 75 Minuten lang gekühlt, sodass Qualität und Proteinfarbstoffstabilität erhalten bleiben.
Vorgekühlt BD™ Reagenzgestelle halten Ihre Antikörper 75 Minuten lang kühl und erhalten so deren Qualität und die Stabilität der Protein-Farbstoff-Reaktion. Der BD Die Reagenzgestelle sind stapelbar und in verschiedenen Farben erhältlich, damit Sie Ihre Fläschchen sowohl auf der Arbeitsfläche als auch im Kühlschrank ordentlich aufbewahren können. Jedes Gestell ist mit Kühlmaterial gefüllt und bietet Platz für bis zu 25 Geräte. BD™ Bernsteinfarbene Fläschchen und 20 schmalere BD Pharmingen™ Typenfläschchen. Größe 180 mm x 54,5 mm - Gewicht: 950 g.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aufnahmevermögen BD Bernsteinfarbene Fläschchen (5) und schmalere BD Pharmingen Typ Vials (20)
Stapelbar Ja
Abmessungen (L x B) 180 mm x 54.5 mm
Gewicht (metrisch) 950 G
Enthält Gefüllt mit Kühlmaterial.