Learn More
Heathrow Scientific™ Doppelter Reagenzbehälter – 25 ml
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16364862 Alle ansehen Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Verpackung:
Karton
Packungsgröße:
100 Stück
200 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verpackung Packungsgröße
16364862 Karton 200 Stück
16374862 Karton 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16364862 Lieferant Heathrow Scientific™ Lieferanten-Nr. 120651
Sparen Sie bis zu 60% auf Mikrobiologie
Verwenden Sie den Aktionscode 28004
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Reagenzbehälter bieten ein frisches und modernes Design mit erweiterten Funktionen zur Optimierung der Pipettiervorgänge.
  • Die geteilte Reservoirkonstruktion ermöglicht das Pipettieren von zwei verschiedenen Reagenzien oder maximiert die Ausbeute durch die Verwendung nur eines Kanals und einer geringen Reagenzmenge.
  • Die Trogform mit V-förmigem Boden trägt dazu bei, dass das gesamte Reagenz zugänglich ist und leicht abgesaugt werden kann.
  • Die dicke Wandkonstruktion und die breite Basis sorgen für Stabilität und Langlebigkeit, sodass der Behälter einfach zu handhaben ist, ohne dass das Produkt verformt wird, was zu weniger Verschüttungen führt
  • Die Reservoirs können durch ein einzigartiges Schachtelungs-Design bequem gestapelt und leicht einzeln entnommen werden.
  • Konzipiert, um flach auf dem Tisch zu liegen und sich nicht zu verziehen
  • Steril, in Beuteln versiegelt und mit mit Elektronenstrahl sterilisiert
  • DNase-, RNase- und Pyrogen-frei
  • Versiegelt in leicht zu öffnenden Beuteln. Zum Öffnen wird keine Schere benötigt.
  • Qualitätszertifikat auf Anfrage erhältlich
  • Einwegprodukt
  • Designpatent angemeldet
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) .85 oz
Zertifizierung/Konformität Dnase,Rnase & Pyrogen Frei
Beschichtung Keine
Farbe Weiß
Beschreibung Reagenzreservoir, 25ml, PS, Geteilt, Steril, zu 5 unterverpackt
Kapazität (metrisch) 25 mL
Abmessungen (L x B x H) 4.1L x 1W x 0.8H in
Material PVC
Sterilität Steril
Typ Reagenzienreservoir
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reagenz
Höhe (angloamerikanisch) 0.8 in
Höhe (metrisch) 2.1 cm
Enthält Reservoir
Länge (angloamerikanisch) 4 in
Länge (metrisch) 10.2 cm
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 104°F
Max. Temperatur (metrisch) 40°C
Anzahl pro Karton 1200
Anzahl pro Packung 200
Verpackung Karton
Menge 200
Volumen (metrisch) Well 25 mL
Breite (angloamerikanisch) 1 in
Breite (metrisch) 2.5 cm
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kanäle 1 Bodentrog
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Bodenform Konisch