Learn More
Hanna Instruments™ Reagenzien, Wasser-Testkit
Product Code. 11843723
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
100/Packung
missing translation for 'unitSize'
100 Stück
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11843723
missing translation for 'mfr': Hanna Instruments™ HI9371001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
This item is not returnable. View return policy
Ermöglicht Anwendern schnelle und präzise kolorimetrische Messungen. Hanna Instruments™ pH-Photometer-Reagenzien-Set für die kolorimetrische Wasserprüfung ist eine hochwertige, vorgemessene Lösung für die Verwendung mit kompatiblen Tischgeräten und/oder tragbaren Hanna-Messgeräten.
Dieser hochwertige Reagenziensatz wurde für die kolorimetrische Bestimmung des pH-Werts nach der Phenolrot-Methode entwickelt. Durch einfaches Hinzufügen von 5 Tropfen aus der Reagenzienflasche zur Probe führt die Reaktion zwischen Probe und Reagenz zu einem Farbton in der Probe, der zwischen gelb und rot variiert. Die Intensität der Farbe wird durch ein kompatibles Photometer bestimmt.
  • Entwickelt für Proben mit einem erwarteten pH-Bereich von 6.5 bis8.5, für Ergebnisse mit einer Auflösung von 0.1 pH
  • Vorgefertigte, vorgemessene Wassertestreagenzien für eine einfache Handhabung
  • Hergestellt mit hochreinen Chemikalien, die in der hochmodernen Anlage von Hanna hergestellt werden
  • Deutlich gekennzeichnet mit Verfallsdatum und Chargennummer auf jeder Packung und Flasche für die Rückverfolgbarkeit
Specifications
Analyten Phenolrot
Zur Verwendung mit (Anwendung) pH-Bestimmung
Zur Verwendung mit (Geräte) Kompatible Hanna Tischphotometer und tragbare Photometer
Enthält 1 Tropfflasche
Anzahl Tests 100
Menge 100/Packung
Bereich pH 6,5 bis 8,5
Testmethode Kolorimetrische Bestimmung
Typ Wassertestkit