Learn More
Lonza™ ReagentPack™ Subkultur-Kit
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Jedes Kit enthält jeweils 100 ml von:
- Trypsin-EDTA
- Trypsin-Neutralisationslösung
- HEPES-gepufferte Salzlösung
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | ReagentPack mit: Trypsin/EDTA, 100 ml, HEPES-gepufferte Salzlösung, 100 ml, Trypsin-Neutralisationslösung, 100 ml |
| Produkttyp | Subkultur-Reagenz-Kit |
| Menge | 100 ml |