Learn More
Karl Hecht™ Reamix Reagenzglasschüttler
Artikelnummer. 10257151
Click to view available options
Drehzahlbereich:
0 bis 2800 U/min
Artikelnummer. 10257151
Marke: Karl Hecht™ 42789010
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mischen Sie Flüssigkeiten schnell und einfach in Reagenzgläsern mit einem Durchmesser von bis zu 30 mm. Der Karl Hecht™ Reamix Reagenzglas-Schüttler ist mit einem Doppelfunktionsschalter und einem säurebeständigen Becher aus Polypropylen ausgestattet.
  • Doppelfunktionsschalter.
  • Säurefester Polypropylen-Becher.
  • Unbeaufsichtigt arbeitender Motor mit geteiltem Klemmanschluss und elektronischer Drehzahlssteuerung von 0 bis2800 U/min.
  • Stufenlos einstellbare Schüttelfrequenz: 0 bis 45 Hz.
Spezifikation
Drehzahlbereich 0 bis 2800 U/min
Spannung 230 V
Röhrchengröße Durchmesser von bis zu 30 mm
Produkttyp Reagenzglas-Schüttler
Frequenz 50 Hz
Material Polypropylen-Plattform