Learn More
Heidolph™ Reax Overhead-Schüttler für Flaschen
Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Click to view available options
Modell:
Reax 20/12
Reax 20/8
Aufnahmevermögen:
12 Flaschen
8 Flaschen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Die Drehzahl kann kontinuierlich zwischen 1 und 16 U/min eingestellt werden.
- Außerdem sind Drehzahlbereiche von 0.5 bis 8 U/min und 2 bis 32 U/min verfügbar.
- Analoge Drehregler für die Drehzahleinstellung
- Einfaches und schnelles Einsetzen von Flaschen
- Wird mit Aufsatz für 2 l-Flaschen geliefert.
- Aufsatz für Flaschengrößen von 0.5 l und 1 l erhältlich
- Andere Gefäße mit 270 mm Höhe bis 136 mm Durchmesser können mit einer Spannplatte befestigt werden.
- Schutzklasse IP 21
Spezifikation
Spezifikation
| Drehzahlbereich | 1 bis 16 U/min |
| Aufnahmevermögen | 12 Flaschen |
| Produkttyp | Überkopfschüttler |
| Modell | Reax 20/12 |
| Anzahl Positionen | 12 |