Learn More
Checkers Bewehrungsnägel zum Befestigen
Artikelnummer. 17772328
Change view
Click to view available options
Material:
Stahl
Verzinkter Stahl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Material unitSize
17772328 Stahl 1 Stück
17782328 Verzinkter Stahl 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 17772328
Marke: Checkers GNRS914000
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Checkers 14 in. Rebar Spikes Fasteners for use with the Easy Rider, Park-It or Safety Rider.
  • Bewehrungsnägel 14 in./36 cm
  • Für Easy Rider, Park-It und Safety Rider.
  • Aus verzinktem Stahl oder Stahl erhältlich.
Spezifikation
Länge (angloamerikanisch) 14 in.
Länge (metrisch) 36 cm
Material Stahl
Typ Bewehrungsnägel zum Befestigen