Learn More
R&D Systems™ Reboxetine mesylate
Artikelnummer. 30001365
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30001365 10 mg 10 Milligramm
18035482 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30001365 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 1982/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    314.57 €
    283.50 € / 10 Milligramm
    Sparen 31.07 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent and selective noradrenalin uptake inhibitor; orally active
Potent and selective inhibitor of noradrenalin uptake (Ki values are 1.1, 129 and > 10000 nM for rat NET, SERT and DAT respectively). Displays > 1000-fold selectivity over α-adrenoceptors, 5-HT, dopamine and muscarinic ACh receptors. Orally active antidepressant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98769-84-7
Summenformel C20H27NO6S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Reboxetine mesylate
Menge 10 mg
Produktlinie Tocris
Formelmasse 409.5
Reinheit >99%
Molekulargewicht 409.497