Learn More
Reboxetin Mesylat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Reboxetine Mesilate |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H23NO3.CH4O3S/c1-2-21-16-10-6-7-11-17(16)23-19(15-8-4-3-5-9-15)18-14-20-12-13-22-18;1-5(2,3)4/h3-11,18-20H,2,12-14H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)/t18-,19-;/m1./s1 |
| Formelmasse | 409.1559 |