Learn More
Lenz Laborglasintrumente Buchsenadapter, gerade, mit GL-Gewinde
Artikelnummer. p-7222636
Change view
Click to view available options
Anzahl Standard-Konusverbindungen:
Hülse und Kern NS 19/26
Hülse und Kern NS 24/29
Hülse und Kern NS 29/32
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Anzahl Standard-Konusverbindungen unitSize
10341190 Hülse und Kern NS 29/32 1 Stück
11516824 Hülse und Kern NS 19/26 1 Stück
11526824 Hülse und Kern NS 24/29 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 10341190
Marke: Lenz Laborglasintrumente 05272014
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Empfängeradapter nach DIN 12594
  • Gerade
  • Mit NS-Buchse und -Konus
  • Mit Abtropfspitze
  • Vakuumanschluss: Gewinde GL18
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Material Duran Glas
Anzahl Standard-Konusverbindungen Hülse und Kern NS 29/32