Learn More
Macherey-Nagel™ Receiver Plates
Artikelnummer. 16183547
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Geeignet für Schwerkraftfluss, Zentrifugation und Vakuumanwendungen
Geeignet für Zentrifugation und Vakuumanwendungen
Enthält:
Filterfritten
Hydrophilisierte Filterfritten
Gesamtvolumen (metrisch) Well:
10 μl
35 μl
Packungsgröße:
4 Stück
Artikelnummer. 16183547
Marke: Macherey-Nagel™ 740513.4
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Macherey-Nagel 96-well receiver plates with inserted filter frits of 35 μm pore size are suitable for centrifugation and vacuum applications for high throughput work.
  • 96-Well-Platten
  • Für Zentrifugation und Vakuumverfahren
  • 35 μm-Filterfritten
Spezifikation
Anzahl Wells 96
Gesamtvolumen (metrisch) Well 35 μl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für Schwerkraftfluss, Zentrifugation und Vakuumanwendungen
Enthält Hydrophilisierte Filterfritten