Få mere at vide
Få mere at vide
Integra Biosciences™ Wiederaufladbare Batterien
Beskrivelse
Teilenummer 155 066 Lithium-Ionen-Akku, für PIPETBOY acu 2 (Instrumente mit Seriennummer ab ≥ 1350001)
Teilenummer 153 005 9-V-NiMH-Akku, für PIPETBOY-ACU (Instrumente mit Seriennummer unten) ≤ 1350000)
WARNUNG: Batterien sind nicht kompatibel. Besondere Merkmale der beiden PIPETBOY acu-Generationen:
PIPETBOY acu 2
Teilenummer 153 005 9-V-NiMH-Akku, für PIPETBOY-ACU (Instrumente mit Seriennummer unten) ≤ 1350000)
WARNUNG: Batterien sind nicht kompatibel. Besondere Merkmale der beiden PIPETBOY acu-Generationen:
PIPETBOY acu 2
- Seriennummer ≥ 1350001
- LED-Batterieanzeige:
- Inaktiv/stromlos: Weiß
- Im Betrieb: Rot/Grün
- Seriennummer ≤ 1350000
- LED-Batterieanzeige:
- Inaktiv/stromlos:
- Rot im Betrieb: Nur Rot
Tekniske data
Tekniske data
| Akkutyp | NiMH |
| Typ | Akkus |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | PIPETBOY acu |
| Enthält | Akku, Netzteil, steriler Filter, Wandhalterung |
| Elektrische Anforderungen | 230 V/50 Hz |
| Spannung | 9 V |
| Frequenz | 230 V/50 Hz |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?