Learn More
Berthold Technologies Wiederaufladbare Batterien für LB 9509
Product Code. 31908718 Shop All Berthold Technologies Products
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Unit Size:
3 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Farbe Unit Size
31908718 Blau 3 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 31908718 Supplier Berthold Technologies Supplier No. 40650
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ersatzbatterien legen Sie mit Legierung, um weiter im Feld zu messen, falls der Junior keine Batterie mehr hat.
  • Typ: Ni/MH
  • Größe: Baby (C)
  • Kapazität: 4,5 Ah (1,2 V)
Specifications
Typ Wiederaufladbare Batterien
Farbe Blau
Spannung 1.2 V
Zur Verwendung mit (Geräte) Junior LB 9509 Tragbares Luminometer