Learn More
UVP Aufladbare UV-Lampe
Artikelnummer. 11798221
Change view
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
365/254 nm
365 nm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wavelength unitSize
11798221 365 nm 1 Stück
12005340 365/254 nm 1 Stück
11708241 254 nm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11798221 Lieferant UVP Lieferanten-Nr. 95018602
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Wirkleistung 6 W
Wavelength 365 nm
Abmessungen (L x B x H) 249 x 76 x 140 mm
Höhe (metrisch) 140 mm
Länge (metrisch) 249 mm
Modell Gehäuse UVL-26P
Breite (metrisch) 76 mm
Produkttyp Wiederaufladbare UV-Lampe