Learn More
Medline Scientific™ Reziprokes Schüttel- und Heizbad
Artikelnummer. p-7138538
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
17 l
Artikelnummer. Kapazität (metrisch)
10729114 17 l
1 options
Artikelnummer. 10729114
Marke: Medline Scientific™ AAH44062K
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mit präziser und konstanter Temperaturkontrolle für ideale Bedingungen für die Probeninkubation, die für DNA-, Gewebe- oder Zellkulturanwendungen geeignet sind.
  • Schnelles und präzises Schütteln durch Einsatz von leisen und vibrationshemmenden bürstenlosen Gleichstrommotoren
  • +5 °C über Raumtemperatur bis 100 °C
  • Mikroprozessor-PID-Regelung/Auto-Tuning/Kalibrierung
  • Digitaler Timer für verzögertes Ein-/Ausschalten von 1 min bis 99 h 59 min
  • Schutz gegen Übertemperatur
  • Digitale LED-Anzeige
  • Spritzwassergeschützte Tastatur
  • Separate Steuertasten für Schüttlermechanismus, mit denen das Gerät auch als Bad mit konstanter Temperatur verwendet werden kann
  • Minimaler Schock der Probe dank der sanften Startfunktion des Schüttlers
  • Mehrere LED-Anzeigen zum Einstellen verschiedener Werte
  • Durch ein Leitblech isolierte Bauweise von Rührwerk, Heizung und Sensor zur Minimierung der Turbulenzen in der Badflüssigkeit und zum Schutz von Anwendern und Proben vor direktem Kontakt
  • Abnehmbares Schüttelwerk für die externe Montage, der direkten Kontakt mit der Badflüssigkeit verhindert
  • Minimierung des Flüssigkeitsverlustes und Tropfens der Badflüssigkeit in die Proben dank des mitgelieferten Schrägdeckels
  • Im Lieferumfang enthalten ist das SUS304 Federdrahtgestell mit zwei Ebenen, das verschiedene Möglichkeiten zur Einstellung von Glaswaren bietet
Spezifikation
Beschreibung Hubkolbenbewegung; 20 bis 180 U/min
Kapazität (metrisch) 17 l
Temperaturbereich Umgebungstemperatur +5 °C bis 100 °C
Display LED
Zur Verwendung mit (Anwendung) DNA-, Gewebe-, Zellkulturanwendungen
Enthält Giebelabdeckung aus Edelstahl, Federdrahtgestell
Modell BS-06
Temperaturstabilität ±0,2°
Abmessungen (L x B x H) 440 x 430 x 355 mm
Gewicht (metrisch) 26 kg
Spannung 230 V
Frequenz 50 Hz