Learn More
Cole-Parmer™ RC-200-Serie Stuart Umluftkühler
Artikelnummer. 16354296
Ansicht ändern
Click to view available options
Kühlleistung:
450 Watt (bei 10 °C)
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kühlleistung Packungsgröße
16354296 450 Watt (bei 10 °C) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16354296 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 1215277
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6755.00 €
    4076.48 € / 1 Stück
    Sparen 2678.52 €
    39% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese RC-200-Serie Stuart Der Umluftkühler bietet leistungsstarke Kühlung auf kleinstem Raum.
  • Optimale Genauigkeit mit einfach zu kalibrierendem Temperaturoffset
  • Sorgenfreier Betrieb: —Optischer Sicherheitsalarm zeigt Überlastung an.
  • LED-Display mit leicht ablesbarer Ist-Temperatur
  • Behälterkapazität: 3 Liter
  • 3 Jahre Garantie
  • Vorherige Teilenummer SRC5
Dieser zuverlässige, einfach zu bedienende Umluftkühler bietet eine präzise und leistungsstarke Kühlung für ein externes Gerät. Der Kühler erreicht Temperaturen bis zu -20 °C °und eignet sich daher ideal zur Steuerung von Geräten in temperaturempfindlichen Anwendungen.
Die LED-Anzeige bietet eine komfortable Temperaturregelung, zeigt die aktuelle Temperatur an, verfügt über eine Alarmanzeige und ermöglicht die Einstellung des Temperatur-Sollwerts per Knopfdruck. Eine benutzerfreundliche Kalibrierungsfunktion ermöglicht es Ihnen, die Temperaturanzeige an einen rückführbaren Temperaturstandard anzupassen.
Verwenden Sie die Schlauchanschlussstutzen mit 9 mm Innendurchmesser zum Anschluss verschiedener externer Geräte. Ein separater Ablassanschluss ermöglicht einfaches Entleeren und Reinigen.
Notiz:  Verwenden Sie kein Wasser im Kühler für niedrige Temperaturen. Erfordert die Verwendung einer Frostschutzflüssigkeit, z. B. Ethylenglykollösung.
Bitte beachten Sie: Ab Juni 2022 gilt Folgendes: Stuart Das Umluftkühlermodell mit der Nummer SRC5 wurde umbenannt. Cole-Parmer unter der Modellnummer RC-200-3. Alle großartigen Funktionen und Spezifikationen, nur in einem neuen und verbesserten Look.
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 0,8 gal.
Kapazität (metrisch) 3 l (Reservoir)
Kühlleistung 450 Watt (bei 10 °C)
Flussrate 9 l/min
Temperaturgenauigkeit ±2°
Maximale Temperatur (metrisch) 30 °C
Abmessungen (L x B x H) (44,5 x 20,5 x 54,5 cm)
Elektrische Anforderungen 220 VAC