Learn More
JULABO™ AWC100 LUFT-/WASSER-UMLAUFKüHLER LUFT-/WASSER-UMLAUFKUEHLER
Artikelnummer. 11984788
Ansicht ändern
Click to view available options
Kühlleistung:
0,4 kW bei 20 °C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kühlleistung Packungsgröße
11984788 0,4 kW bei 20 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11984788 Lieferant JULABO™ Lieferanten-Nr. 9630100
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Löst Platzprobleme im überfüllten Labor. Julabo™ AWC100 Kompakte Umluftkühlbäder mit Luftkompressor zeichnen sich durch eine kompakte Stellfläche aus und wurden speziell für Anwendungen entwickelt, bei denen die Kühlwassertemperatur über der Umgebungstemperatur liegen kann und die Temperaturregelung sekundär ist.
  • Problemloser Betrieb
  • Geringer Platzbedarf
  • Praktisch geräuschlos
  • Anwenderfreundlich
  • Kostengünstig
Spezifikation
Umgebungstemperatur 5 bis 35 °C
Kapazität (metrisch) 0.9 l
Zertifizierung/Konformität CE
Kühlleistung 0,4 kW bei 20 °C
Flussrate 2,9 l/min
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Anwendungen, die wenig Kühlleistung erfordern
Temperaturbereich 20 bis 40 °C
Max. Druck 0,2 bar
Modell Gehäuse AWC100
Länge (metrisch) 34 cm
Breite (metrisch) 20 cm
Höhe (metrisch) 30 cm
Versandgewicht (metrisch) 12.7 kg
Gewicht (metrisch) 11 kg
Elektrische Anforderungen 115/230 V, 60 Hz, 1 A
Spannung 115/230 V
Frequenz 60 Hz