Learn More
Julabo™ Kälteumwälzthermostate mit Wasserkühlung
Artikelnummer. 11904838
Change view
Click to view available options
Flussrate:
20 l/min
22 l/min
23 l/min
28 l/min
33 l/min
40 l/min
60 l/min
80 l/min
Kapazität (metrisch):
12 bis 17 l
15 bis 37 l
21 bis 33 l
24 bis 30 l
39 bis 47 l
43 bis 60  l
6 bis 8 l
8 bis 11 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Flussrate Kapazität (metrisch) unitSize
11904838 60 l/min 24 bis 30 l 1 Stück
11944818 23 l/min 12 bis 17 l 1 Stück
10656224 40 l/min 12 bis 17 l 1 Stück
11930278 80 l/min 15 bis 37 l -
11924838 33 l/min 21 bis 33 l 1 Stück
11994828 60 l/min 24 bis 30 l 1 Stück
11984828 40 l/min 24 bis 30 l 1 Stück
11954828 40 l/min 24 bis 30 l 1 Stück
11984838 60 l/min 39 bis 47 l 1 Stück
11944838 33 l/min 43 bis 60  l 1 Stück
15204373 22 l/min 6 bis 8 l 1 Stück
11934848 60 l/min 39 bis 47 l 1 Stück
15294363 20 l/min 6 bis 8 l 1 Stück
11964828 28 l/min 8 bis 11 l 1 Stück
14 options
Artikelnummer. 11904838
Marke: Julabo™ 9676040
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Geeignet für routinemäßige Kühlungsanwendungen sowohl im Labor als auch am Industriearbeitsplatz. Julabo™ Umluftkühlbäder mit Wasserkompressor verfügen über ein großes, helles LED-Display.
  • Ergonomisches Design und einfache Bedienung
  • Spritzwasserfeste Tastatur mit integriertem Netzschalter
  • Zuverlässige mikroprozessorbasierte PID-Temperaturregelung
  • Füllstandsanzeige
  • Leistungsstarke Eintauchpumpen, geeignet für den Dauerbetrieb
  • Zulässige Temperatur im Rücklauf +80 °C
  • Einfaches Befüllen von der Oberseite mit aufklappbarem Schutzdeckel
  • Unterniveauschutz mit optischem und akustischem Alarmsignal
  • Integrierte Badgefäße aus Edelstahl
  • Abnehmbares Lüftungsgitter zur Reinigung des Kondensators
  • Abfluss an der Vorderseite
  • Keine seitlichen Lüftungsschlitze
  • RS232-Schnittstelle für PC-Anschluss
  • IP-Schutzklasse gemäß IEC 60529: 21
  • Druckanzeige
  • Einstellbarer Bypass für Pumpendruck
  • Wassergekühlt
  • Alarmausgabe, potentialfreier Wechselkontakt (max. 30 VA)
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 24 bis 30 l
Zertifizierung/Konformität CE, IEC 60529: 21
Kühlleistung 0,7 kW bei –10 °C, 1,7 kW bei 0 °C, 3 kW bei 10 °C, 4 kW bei 20 °C (Medium Ethanol)
Flussrate 60 l/min
Zur Verwendung mit (Geräte) Für umweltfreundliche Kühlung
Temperaturbereich 5 °C bis 40 °C
Max. Druck 7.2 bis 87 psi
Modell FLW4006
Kältemittel R404 A
Temperaturstabilität ±0,5 °C
Länge (metrisch) 76 cm
Breite (metrisch) 60 cm
Höhe (metrisch) 115 cm
Gewicht (metrisch) 135 kg
Elektrische Anforderungen 230/400 V, 50/60 Hz, 3-phasig
Spannung 230/400 V
Frequenz 50/60 Hz