Learn More
Julabo™ Kälteumwälzthermostate mit Wasserkühlung
Codice prodotto. 11944838
Click to view available options
Flussrate:
20 l/min
22 l/min
23 l/min
28 l/min
33 l/min
40 l/min
60 l/min
80 l/min
Kapazität (metrisch):
12 bis 17 l
15 bis 37 l
21 bis 33 l
24 bis 30 l
39 bis 47 l
43 bis 60  l
6 bis 8 l
8 bis 11 l
Dimensione della confezione:
1 Stück
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11944838
Marca: Julabo™ 950005107P3H0
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Geeignet für routinemäßige Kühlungsanwendungen sowohl im Labor als auch am Industriearbeitsplatz. Julabo™ Umluftkühlbäder mit Wasserkompressor verfügen über ein großes, helles LED-Display.
  • Ergonomisches Design und einfache Bedienung
  • Spritzwasserfeste Tastatur mit integriertem Netzschalter
  • Zuverlässige mikroprozessorbasierte PID-Temperaturregelung
  • Füllstandsanzeige
  • Leistungsstarke Eintauchpumpen, geeignet für den Dauerbetrieb
  • Zulässige Temperatur im Rücklauf +80 °C
  • Einfaches Befüllen von der Oberseite mit aufklappbarem Schutzdeckel
  • Unterniveauschutz mit optischem und akustischem Alarmsignal
  • Integrierte Badgefäße aus Edelstahl
  • Abnehmbares Lüftungsgitter zur Reinigung des Kondensators
  • Abfluss an der Vorderseite
  • Keine seitlichen Lüftungsschlitze
  • RS232-Schnittstelle für PC-Anschluss
  • IP-Schutzklasse gemäß IEC 60529: 21
  • Druckanzeige
  • Einstellbarer Bypass für Pumpendruck
  • Wassergekühlt
  • Alarmausgabe, potentialfreier Wechselkontakt (max. 30 VA)
Specifica
Kapazität (metrisch) 43 bis 60  l
Zertifizierung/Konformität CE, Klassifizierung III (FL) nach DIN 12876-1
Kühlleistung 1,2 kW bei –10 °C, 2,5 kW bei 0 °C, 5 kW bei 20 °C (Medium Ethanol)
Flussrate 33 l/min
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Industrieanwendungen
Temperaturbereich 5 °C bis 40 °C
Heizleistung 12 kW
Max. Druck 50.8 psi
Modell SC5000w
Kältemittel R404 A
Temperaturstabilität ±0,1 °C
Länge (metrisch) 67 cm
Breite (metrisch) 59 cm
Höhe (metrisch) 112 cm
Gewicht (metrisch) 153 kg
Elektrische Anforderungen 3 x 230 V 60 Hz 19 A
Spannung 230 V
Frequenz 60 Hz
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato