Learn More
Julabo™ Kälteumwälzthermostate mit Wasserkühlung
Artikelnummer. 15204373
Change view
Click to view available options
Flussrate:
20 l/min
22 l/min
23 l/min
28 l/min
33 l/min
40 l/min
60 l/min
80 l/min
Kapazität (metrisch):
12 bis 17 l
15 bis 37 l
21 bis 33 l
24 bis 30 l
39 bis 47 l
43 bis 60  l
6 bis 8 l
8 bis 11 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Flussrate Kapazität (metrisch) unitSize
15204373 22 l/min 6 bis 8 l 1 Stück
11944818 23 l/min 12 bis 17 l 1 Stück
10656224 40 l/min 12 bis 17 l 1 Stück
11930278 80 l/min 15 bis 37 l -
11924838 33 l/min 21 bis 33 l 1 Stück
11994828 60 l/min 24 bis 30 l 1 Stück
11904838 60 l/min 24 bis 30 l 1 Stück
11984828 40 l/min 24 bis 30 l 1 Stück
11954828 40 l/min 24 bis 30 l 1 Stück
11984838 60 l/min 39 bis 47 l 1 Stück
11944838 33 l/min 43 bis 60  l 1 Stück
11934848 60 l/min 39 bis 47 l 1 Stück
15294363 20 l/min 6 bis 8 l 1 Stück
11964828 28 l/min 8 bis 11 l 1 Stück
14 options
Artikelnummer. 15204373
Marke: Julabo™ 9601063
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Geeignet für routinemäßige Kühlungsanwendungen sowohl im Labor als auch am Industriearbeitsplatz. Julabo™ Umluftkühlbäder mit Wasserkompressor verfügen über ein großes, helles LED-Display.
  • Ergonomisches Design und einfache Bedienung
  • Spritzwasserfeste Tastatur mit integriertem Netzschalter
  • Zuverlässige mikroprozessorbasierte PID-Temperaturregelung
  • Füllstandsanzeige
  • Leistungsstarke Eintauchpumpen, geeignet für den Dauerbetrieb
  • Zulässige Temperatur im Rücklauf +80 °C
  • Einfaches Befüllen von der Oberseite mit aufklappbarem Schutzdeckel
  • Unterniveauschutz mit optischem und akustischem Alarmsignal
  • Integrierte Badgefäße aus Edelstahl
  • Abnehmbares Lüftungsgitter zur Reinigung des Kondensators
  • Abfluss an der Vorderseite
  • Keine seitlichen Lüftungsschlitze
  • RS232-Schnittstelle für PC-Anschluss
  • IP-Schutzklasse gemäß IEC 60529: 21
  • Druckanzeige
  • Einstellbarer Bypass für Pumpendruck
  • Wassergekühlt
  • Alarmausgabe, potentialfreier Wechselkontakt (max. 30 VA)
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 6 bis 8 l
Zertifizierung/Konformität CE
Kühlleistung 0,1kW bei –10 °C, 0,3kW bei 5 °C, 0,37kW bei 10 °C, 0,5kW bei 20 °C (Medium Ethanol)
Flussrate 22 l/min
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Industrieanwendungen
Temperaturbereich -10 bis +80 °C
Heizleistung 1,2 kW
Max. Druck 17.4 psi
Modell FCW600S
Kältemittel R134A.
Temperaturstabilität ±0,2 °C
Länge (metrisch) 54 cm
Breite (metrisch) 35 cm
Höhe (metrisch) 49 cm
Gewicht (metrisch) 44 kg
Elektrische Anforderungen 230 V 60 Hz 8 A
Spannung 230 V
Frequenz 60 Hz