Learn More
Julabo™ Kälteumwälzthermostate mit Wasserkühlung
Beschreibung
- Ergonomisches Design und einfache Bedienung
- Spritzwasserfeste Tastatur mit integriertem Netzschalter
- Zuverlässige mikroprozessorbasierte PID-Temperaturregelung
- Füllstandsanzeige
- Leistungsstarke Eintauchpumpen, geeignet für den Dauerbetrieb
- Zulässige Temperatur im Rücklauf +80 °C
- Einfaches Befüllen von der Oberseite mit aufklappbarem Schutzdeckel
- Unterniveauschutz mit optischem und akustischem Alarmsignal
- Integrierte Badgefäße aus Edelstahl
- Abnehmbares Lüftungsgitter zur Reinigung des Kondensators
- Abfluss an der Vorderseite
- Keine seitlichen Lüftungsschlitze
- RS232-Schnittstelle für PC-Anschluss
- IP-Schutzklasse gemäß IEC 60529: 21
- Druckanzeige
- Einstellbarer Bypass für Pumpendruck
- Wassergekühlt
- Alarmausgabe, potentialfreier Wechselkontakt (max. 30 VA)
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 6 bis 8 l |
| Zertifizierung/Konformität | CE |
| Kühlleistung | 0,21kW bei –10 °C, 0,4kW bei 5 °C, 0,47kW bei 10 °C, 0,6kW bei 20 °C (Medium Ethanol) |
| Flussrate | 20 l/min |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Industrieanwendungen |
| Temperaturbereich | –20 bis 80 °C |
| Heizleistung | 1,2 kW |
| Max. Druck | 7.25 psi |
| Modell | FCW600 |
| Kältemittel | R134A. |
| Mehr anzeigen |