Learn More
enQuireBio™ Recombinant A. baumannii Elongation factor Tu Protein
Artikelnummer. 16046310
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16046310
Marke: enQuireBio™ QP6854ye100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Acinetobacter baumannii (strain ATCC 17978 / CIP 53.77 / LMG 1025 / NCDC KC755 / 5377) Elongation factor Tu, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Name Elongation factor Tu Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol tuf1
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität A. baumannii
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz MAKAKFERNK PHVNVGTIGH VDHGKTTLTA AIATICAKTY GGEAKDYSQI DSAPEEKARG ITINTSHVEY DSPTRHYAHV DCPGHADYVK NMITGAAQMD GAILVCAATD GPMPQTREHI LLSRQVGVPY IIVFLNKCDL VDDEELLELV EMEVRELLST YDFPGDDTPV IRGSALAALN GEAGPYGEES VLALVAALDS YIPEPERAID KAFLMPIEDV FSISGRGTVV TGRVEAGIIK VGEEVEIVGI KDTVKTTVTG VEMFRKLLDE GRAGENCGIL LRGTKREEVQ RGQVLAKPGT IKPHTKFDAE VYVLSKEEGG RHTPFLNGYR PQFYFRTTDV TGAIQLKEGV EMVMPGDNVE MSVELIHPIA MDPGLRFAIR EGGRTVGAGV VAKVTA
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.