Learn More
enQuireBio™ Recombinant A. baumannii Elongation factor Tu Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Name | Elongation factor Tu Protein |
| Menge | 100 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | tuf1 |
| Proteinlänge | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | A. baumannii |
| Spezies | E. coli |
| Proteinmarkierung | His-SUMO |
| Mehr anzeigen |