missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant A. baumannii Elongation factor Tu Protein

A DNA sequence encoding the Acinetobacter baumannii (strain ATCC 17978 / CIP 53.77 / LMG 1025 / NCDC KC755 / 5377) Elongation factor Tu, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marke:  enQuireBio™ QP6854-ye-500ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16086310

  • 2650.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 31-01-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

Elongation factor Tu Protein
Research Use Only
tuf1
Recombinant Protein
Yeast
MAKAKFERNK PHVNVGTIGH VDHGKTTLTA AIATICAKTY GGEAKDYSQI DSAPEEKARG ITINTSHVEY DSPTRHYAHV DCPGHADYVK NMITGAAQMD GAILVCAATD GPMPQTREHI LLSRQVGVPY IIVFLNKCDL VDDEELLELV EMEVRELLST YDFPGDDTPV IRGSALAALN GEAGPYGEES VLALVAALDS YIPEPERAID KAFLMPIEDV FSISGRGTVV TGRVEAGIIK VGEEVEIVGI KDTVKTTVTG VEMFRKLLDE GRAGENCGIL LRGTKREEVQ RGQVLAKPGT IKPHTKFDAE VYVLSKEEGG RHTPFLNGYR PQFYFRTTDV TGAIQLKEGV EMVMPGDNVE MSVELIHPIA MDPGLRFAIR EGGRTVGAGV VAKVTA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
500 μg
Not determined.
Full Length
A. baumannii
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote