Learn More
enQuireBio™ Recombinant A. pasturia Modification methylase ApaLI Protein
Artikelnummer. p-7154150
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16078950
Marke: enQuireBio™ QP7481ec10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Acetobacter pasteurianus (Acetobacter turbidans) Modification methylase ApaLI, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Name Modification methylase ApaLI Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol apaLIM
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität A. pasturia
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MNKDEVVVSL FAGAGGFSSG FSQAGLKPLF GAEINADACQ TYQENVGSPC HQLDLSTVDP SHIEMLTGGK RPFVVIGGPP CQGFSTAGPR NFADPRNLLI FNYLNIVERL SPRWLIFENV EGLLTSGGGR DLARLVREFV DMGYSVRLQK VNLAAYGVPQ TRKRVLIIGN RLGIDFQFPE ELYSFDSGKA KKASGKPLAP SLAEAVAGLG PAASDKDALV PYASSEPVNA FDARMRAGNR VEVVTHHVRV EAAERMQVEL LKPGQTMKDL PPELWHESYR RRANRRVSDG TPTEKRGGAP SGIKRLHGNL QSLTITGPAA REFIHPTEHR PLTIRECARI QTFPDKYRWV GNNASVIQQI GNAVPPLAAE RLAKHLRDID GSFGADTRPA GAMSAKLLGF VLTEALGMSP ALKSTEALLA EMHQGGFVF
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.