Learn More
enQuireBio™ Recombinant A. pasturia Modification methylase ApaLI Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Name | Modification methylase ApaLI Protein |
| Menge | 1 mg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | apaLIM |
| Proteinlänge | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | A. pasturia |
| Spezies | E. coli |
| Proteinmarkierung | His-SUMO |
| Mehr anzeigen |