missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant B. anthracis Single-stranded DNA-binding Protein

Artikelnummer. 16090791
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16090791

Marke: enQuireBio™ QP7787ec1mg

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A DNA sequence encoding the Bacillus anthracis Single-stranded DNA-binding protein, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spezifikation

Zugriffsnummer YP_031563.1
Gen-ID (Entrez) 2848521
Name Single-stranded DNA-binding Protein
Menge 1 mg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol SSB
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität B. anthracis
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MNRVILVGRL TKDPDLRYTP NGVAVATFTL AVNRAFANQQ GEREADFINC VIWRKQAENV ANYLKKGSLA GVDGRLQTRN YEGQDGKRVY VTEVLAESVQ FLEPRNGGGE QRGSFNQQPS GAGFGNQSSN PFGQSSNSGN QGNQGNSGFT KNDDPFSNVG QPIDISDDDL PF
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 95.4% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt