Learn More
enQuireBio™ Recombinant B. anthracis Single-stranded DNA-binding Protein
Artikelnummer. p-7154463
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16080791
Marke: enQuireBio™ QP7787ec10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Bacillus anthracis Single-stranded DNA-binding protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer YP_031563.1
Gen-ID (Entrez) 2848521
Name Single-stranded DNA-binding Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol SSB
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität B. anthracis
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MNRVILVGRL TKDPDLRYTP NGVAVATFTL AVNRAFANQQ GEREADFINC VIWRKQAENV ANYLKKGSLA GVDGRLQTRN YEGQDGKRVY VTEVLAESVQ FLEPRNGGGE QRGSFNQQPS GAGFGNQSSN PFGQSSNSGN QGNQGNSGFT KNDDPFSNVG QPIDISDDDL PF
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 95.4% as determined by SDS-PAGE.