Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bacteriophage Endolysin Protein
Artikelnummer. 16088300
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16088300 100 μg 100 Mikrogramm
16098300 10 μg 10 Mikrogramm
16038310 50 μg 50 Mikrogramm
16018310 200 μg 200 Mikrogramm
16028310 500 μg 500 Mikrogramm
16008310 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16088300
Marke: enQuireBio™ QP7339ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Enterobacteria phage T4 (Bacteriophage T4) Endolysin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_049736.1
Gen-ID (Entrez) 1258585
Name Endolysin Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol E
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Bacteriophage
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MNIFEMLRID EGLRLKIYKD TEGYYTIGIG HLLTKSPSLN AAKSELDKAI GRNCNGVITK DEAEKLFNQD VDAAVRGILR NAKLKPVYDS LDAVRRCALI NMVFQMGETG VAGFTNSLRM LQQKRWDEAA VNLAKSRWYN QTPNRAKRVI TTFRTGTWDA YKNL
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.